Hait: Sylinterimäiset säiliöt
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: BÜRKLE
Kuvaus: Containers in LDPE, transparent, with lids, for various applications. Produced seamlessly and stress relieved with the LaboPlast® sintering method.
Tuoteluettelon nro: (ENTEE14-35-01-0215)
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: Injection molded round tank, in PFA material.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Economical tanks with graduations. With protruding rim (flange). Wall thickness ~2,4 mm. LLDPE, translucent with lid and spigot.
Tarjous
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: These dome tanks are designed for use as closed containment systems. Tanks feature a 150 mm neck opening fitted with a gasketed closure for secure sea...
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Heavy-duty cylindrical LLDPE tanks are offered in sizes ranging from 19 to 757 liters and include covers to signficantly reduce evaporation and contam...
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Cylindrical tank, Materiaali: LDPE, Tilavuus: 38 l, Ulkohalk. × kork.: 330×510 mm
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Cylindrical tank, Materiaali: PP, Tilavuus: 57 l, Ulkohalk. × kork.: 330×690 mm
Tarjous
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: LLDPE, läpinäkyvä ja kannellinen. Edulliset mitta-asteikolliset säiliöt. Ulkoneva reunus (laippa). Seinien paksuus ~2,4 mm. Säiliötä 216-0322 voi...
Toimittaja: asecos
Kuvaus: Cleaning and immersion containers made from stainless steel.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom