VWR®, Sovittimet vakiorakenteisiin liitoksiin
Toimittaja: VWR
VWR®
201-0060EA 36.8 EUR
201-0060 201-0061 201-0052 201-0057 201-0058 201-0059 201-0053 201-0054 201-0055 201-0056
VWR®, Sovittimet vakiorakenteisiin liitoksiin
Sovittimet Sovittimet, NS-hios
PTFE, paksut seinät.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Vesi-, kaasu- ja tyhjiötiivis
  • Lämmönkestävyys −200...+280 °C