Syöttöputki, taivutettu
Toimittaja: Lenz
271-2401EA 27.1 EUR
271-2401 201-3108 271-2402 271-2403 201-0365 201-0366 201-0367 201-0364
Syöttöputki, taivutettu
Tislausosat Tislaussovittimet
DURAN®, borosilikaattilasia 3.3, kirkas.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Vakiohios ja 105 asteen kulmaan taivutettu syöttöputki. Saatavana pitkä tai lyhyt syöttöputki.