Adapters, receiver, Quickfit®
Toimittaja: SciLabware
201-0620EA 36.4 EUR
201-0620
Adapters, receiver, Quickfit®
Tislausosat Tislaussovittimet
PYREX®, borosilicate glass.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
  • Erittäin vähäisen lämpölaajenemisen ansiosta korkea lämpötilan muutoksien kestävyys
Straight delivery.