  • Kriteerit
    • In Stock (32)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
Hait:
Alumiinifoliot
8  results were found
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/48/34/17974834.jpg
Alumiinifoliota käytetään laboratoriossa laajasti eri sovelluksiin, mm. pakastinsäilytyksessä, autoklavoinnissa, inkuboinnissa sekä näytteiden pakkauksessa, tiivistämisessä tai eristämisessä. Alumiinifoliota löytyy eri paksuisia vaihtoehtoja - ohutta foliota sekä paksumpia ja kovempaa kulutusta kestäviä vaihtoehtoja. Myös eri levyisiä vaihtoehtoja löytyy. Foliota löytyy rullassa, arkkeina tai myös valmiina kätevässä annostelijassa.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Luettelonäkymä Easy View (new)
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Pure aluminium 99,0 - 99,5%.
Toimittaja:  ALUJET
Kuvaus:   Pure aluminium 99.0 - 99.5%. Ideal for packaging, covering and insulation.
Toimittaja:  Korff
Kuvaus:   Puhdasta alumiinia 99,0 - 99,5 %, pehmeä
Toimittaja:  Korff
Kuvaus:   Pure aluminium 99,0 - 99,5%, soft.
Toimittaja:  Korff
Kuvaus:   Puhdasta alumiinia (99,0 - 99,5 %).
Toimittaja:  Korff
Kuvaus:   Aluminium foil, square cut.
Tuoteluettelon nro: (GERB5712)
Toimittaja:  GERBER FUNKE DR N.
Kuvaus:   These aluminium foils are used with reference drier RD-8 for determining the moisture content of powdered milk.
UOM:  1 * 1.000 Items
Tuoteluettelon nro: (293-4321)
Toimittaja:  Korff
Kuvaus:   Pure aluminium 99.0 - 99.5%.
UOM:  1 * 200 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 8