Alumiinifoliolevyt
Toimittaja: Korff
KORF60235_UEA 178 EUR
KORF60235_U KORF60313 KORF60236 KORF60312 KORF60235 KORF60289 KORF60222 KORF60013 291-0052 611-9001 KORF60204 KORF60272 KORF60271 611-9004 291-0050 291-0051 KORF60232
Alumiinifoliolevyt
Alumiinifoliot
Puhdasta alumiinia (99,0 - 99,5 %).
  • Edulliset suurpakkaukset
  • Käsittelyn helpottamiseksi levyjen välissä on paperiliina
  • Helppo säilyttää ja poistaa annostelijasta
Voidaan käyttää useissa laboratorion tehtävissä.