Hait: Autoradiografiafilmit ja röntgenfilmit
Autoradiografia eli röntgenfilmejä (englanniksi x-ray film) käytetään laboratorioissa sekä luminometrisissä analyyseissä (ns. ECL analyysi eli elektrokemiluminesenssi reaktioon perustuvissa analyyseissä) että vähenevässä määrin myös radioaktiiviseen hajoamiseen perustuvissa autoradiografiaan perustuvissa määrityksissä. Erikoisen yleinen menetelmä, jossa käytetään ECL -filmejä ja röntgenfilmejä, on Western blot -analyysi. Näistä filmeistä käytetään nimityksiä ECL -filmi tai röntgenfilmi. Aiemmin röntgenfilmiä käytettiin paljon myös röntgenkuvauksessa. Filmit altistetaan elektrokemiluminesenssista (ECL) tulevalle valolle taikka radioaktiivisen hajoamisen tuottamalle säteilylle erikoisissa kaseteissa (röntgenkasetti tai ECL-kasetti). Röntgenkasetteja on saatavana useita eri kokoja. Kemiluminesenssiin suunnitellut filmit tarjoavat erinomaisen signaali-kohina suhteen ja suuren filmin herkkyyden. Röntgenkasetit (ECL-kasetit) tarjoavat optimaalisen keinon filmien kuljettamiseen, säilyttämiseen ja pitkiin valotusaikoihin jopa alle -70 asteen lämpötilassa. Röntgenkasetit (ECL -kasetit) mahdollistavat parhaan kontaktin filmin ja membraanin välillä ja näin saavat parhaan kuvan erotuskyvyn ja vähäisen taustan Western blot -analyysissä ja muissa autoradiografisissa tai kemiluminesenssi (ECL) analyyseissä.
Autoradiografia eli röntgenfilmejä (englanniksi x-ray film) käytetään laboratorioissa sekä luminometrisissä analyyseissä (ns. ECL analyysi eli elektrokemiluminesenssi reaktioon perustuvissa analyyseissä) että vähenevässä määrin myös radioaktiiviseen hajoamiseen perustuvissa autoradiografiaan perustuvissa määrityksissä. Erikoisen yleinen menetelmä, jossa käytetään ECL -filmejä ja röntgenfilmejä, on Western blot -analyysi. Näistä filmeistä käytetään nimityksiä ECL -filmi tai röntgenfilmi. Aiemmin röntgenfilmiä käytettiin paljon myös röntgenkuvauksessa. Filmit altistetaan elektrokemiluminesenssista (ECL) tulevalle valolle taikka radioaktiivisen hajoamisen tuottamalle säteilylle erikoisissa kaseteissa (röntgenkasetti tai ECL-kasetti). Röntgenkasetteja on saatavana useita eri kokoja. Kemiluminesenssiin suunnitellut filmit tarjoavat erinomaisen signaali-kohina suhteen ja suuren filmin herkkyyden. Röntgenkasetit (ECL-kasetit) tarjoavat optimaalisen keinon filmien kuljettamiseen, säilyttämiseen ja pitkiin valotusaikoihin jopa alle -70 asteen lämpötilassa. Röntgenkasetit (ECL -kasetit) mahdollistavat parhaan kontaktin filmin ja membraanin välillä ja näin saavat parhaan kuvan erotuskyvyn ja vähäisen taustan Western blot -analyysissä ja muissa autoradiografisissa tai kemiluminesenssi (ECL) analyyseissä.
13  results were found
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: CL-XPosure™ Film on kirkas sininen röntgenfilmi, jota suositellaan blot-määritysten havaitsemiseen ja dokumentointiin.
Toimittaja: CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Kuvaus: BioMax® Light is a double emulsion film that provides maximum clarity and sensitivity for detection of chemiluminescent-labelled samples. BioMax® Ligh...
Tarjous
Toimittaja: CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Kuvaus: The BioMax® MS intensifying screen is optimised for use with BioMax® MS film to maximise sensitivity for detection of ³²P and ¹²⁵I labelled samples.
Toimittaja: CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Kuvaus: BioMax® XAR on autoradiografiafilmi, joka soveltuu käytettäväksi kaikkien yleisesti käytettyjen isotooppien ja kemiluminoivien leima-aineiden kanssa. ...
Toimittaja: CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Kuvaus: X-OMAT® LS on edullinen, sinisävyinen filmi, joka on hyvä vaihtoehto tilanteissa, joissa BioMax® MR, BioMax® MS ja X-OMAT® AR ovat turhan herkkiä. X-O...
Toimittaja: CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Kuvaus: Designed for use with gamma emitters such as ¹²⁵I and high-energy beta emitters, such as ³²P, the BioMax™ TranScreen HE intensifying screen offers the...
Toimittaja: CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Kuvaus: These micrography films offer considerable latitude in performance and flexibility for most electron microscopy applications. They are suitable for me...
Tarjous
Toimittaja: CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Kuvaus: BioMax® MS -filmi on laadukas yleiskäyttöinen ja erittäin herkkä autoradiografiaan tarkoitettu filmi. BioMax® TranScreen HE -vahvistuslevyn kanssa käy...
Tuoteluettelon nro: (730-3245)
Toimittaja: CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Kuvaus: BioMax® MR on yksinkertainen emulsiofilmi, joka havaitsee erittäin tarkasti ja herkästi ³⁵S-, ³²P- ja ¹⁴C-leimatut näytteet. Filmissä on emulsio läpin...
UOM: 1 * 50 Items
Toimittaja: Cytiva
Kuvaus: Amersham™ Hyperfilm™ ECL™ is constructed from a clear base coated on both sides with a photographic emulsion that is protected by an anti-scratch laye...
Toimittaja: Cytiva
Kuvaus: Storage phosphor screens capture latent images produced by ionising radiation (X-ray, β, and γ emissions from isotopes such as 14C, 3<...
Toimittaja: Cytiva
Kuvaus: Amersham Hyperfilm™ MP is a multipurpose film constructed from a clear base coated on both sides with a photographic emulsion that is protected by an ...
Tuoteluettelon nro: (GEHE18-1032-27)
Toimittaja: Cytiva
Kuvaus: Autoradiografiafilmit
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom