X-OMAT® LS on edullinen, sinisävyinen filmi, joka on hyvä vaihtoehto tilanteissa, joissa BioMax® MR, BioMax® MS ja X-OMAT® AR ovat turhan herkkiä. X-OMAT® LS soveltuu käytettäväksi kaikkien yleisesti käytettyjen radioisotooppien ja kemiluminoivien leima-aineiden kanssa. Filmin havaitsemisherkkyys on kuitenkin huomattavasti BioMax®-autoradiografiafilmien herkkyyttä heikompi ja siksi myös valotusaika on pidempi.
- Edullinen
- Soveltuu manuaaliseen ja automaattiseen kehitykseen
Käsittely pimiössä: X-OMAT® LS filmin pimiökäsittelyssä valmistaja suosittelee valona käytettäväksi 15 W huurrettua lamppua, jossa on GBX-2 Safelight -suodatin. Muut valaisuratkaisut voivat aiheuttaa lisääntynyttä taustaa tai tahatonta valottumista. Suojavalaisimen tulee sijaita aina vähintään 120 cm:n etäisyydellä filmistä. Pyri pitämään filmin altistuminen valolle mahdollisimman lyhyenä.
Pakkaus: Lomittamattomat arkit, 50 kpl/ltk.