  • Tuoteluettelo
  • Kriteerit
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "pussit"
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/21/18944921.jpg
Pussivalikoima on hyvin laaja lähes kaikkeen laboratorioiden käyttötarkoituksiin.
Homogenointipussit, näytepussit, kaasupussit sekä bioprosessointiin tarkoitetut pussit ovat kestäviä ja laadukkaita. Näytteiden säilytyspussit sisältyvät myös tähän tuotteistoon. Lisäksi tuotteistosta löytyy erilaiset jätepussit ja jätesäkit normaalijätteelle sekä biojätepussit. Sterilointipussit, sterilointirullat sekä autoklavointipussit, biovaaramerkinnällä tai ilman. Erilaisia ja erikokoisia näytteiden lähetyspusseja, laboratorion, teollisuuden ja terveydenhuollon käyttöön.
Tästä osiosta löydät myös erilaiset pussinsulkijat sekä pussinpidikkeet (esim. jätepusseille).
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"166"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Laaja valikoima polyeteenipusseja (80...3 500 ml)
Sopii kaikkiin tavallisiin homogenisaattoreihin, mukautettu kaikille näytteille.
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Kiinteiden näytteiden, putkien, varaosien ja asiakirjojen säilytykseen ja kuljetukseen. Kirjoituskentällä varustettuna ja ilman.
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Laboratoriojätteiden, kuten pipetinkärkien, kertakäyttöisten petrimaljojen ja näyteputkien hävittämiseen.
Polypropeenia, paksuus 40 µm, kirk...
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Complete range of bags, sterile and alimentary certified, for safe and quick preparation of solid samples before microbiological and chemical analysis...
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Tukevia pusseja, jotka sopivat hyvin sellaisen biologisesti vaarallisen jätteen hävittämiseen, joka täytyy autoklavoida ensin.
PP, 50 µm paksu.
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Tukevat pussit sopivat erinomaisesti sellaisten vaarattomien jätteiden hävittämiseen, jotka on ensin autoklavoitava.
PP, 50 µm, paksuseinäinen, l...
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   LDPE-pussit on valmistettu ja pakattu steriileissä olosuhteissa
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Tukevia pusseja, jotka sopivat hyvin sellaisen biologisesti vaarallisen jätteen hävittämiseen, joka täytyy autoklavoida ensin. Lankasulkimet mahdollis...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 166
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Seuraava