Hait: Blender-pussit
13  results were found
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Wide choice of PE sterile bags from 80 to 3500 ml capacity. Fit all conventional laboratory blenders, adapted to all samples.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Complete range of bags, sterile and alimentary certified, for safe and quick preparation of solid samples before microbiological and chemical analysis...
Toimittaja: NASCO FORT ATKINSON
Kuvaus: Sterilised post-manufacturing and specially designed for use with homogeniser blenders. HACCP, EPA, USDA, FDA approved for food contact.
Toimittaja: NASCO FORT ATKINSON
Kuvaus: Blended, virgin polyethylene film provides exceptional clarity, and superior strength for use in homogenizer. HACCP, EPA, USDA, FDA approved for food ...
Toimittaja: INTERSCIENCE
Kuvaus: The BagFilter® Pipet & Roll bags are rigid and transparent blender bags with a lateral non-woven filter for all microbiological analyses. They are ide...
Toimittaja: INTERSCIENCE
Kuvaus: BagPage® single use bags with filter membrane reduce analysis time thanks to their wide opening and markings showing where to introduce the pipette. I...
Toimittaja: INTERSCIENCE
Kuvaus: These non-filter sample preparation bags are ideal for homogenising samples.
Tuoteluettelon nro: (INSC111325)
Toimittaja: INTERSCIENCE
Kuvaus: BagFilter® XF is a rigid and transparent blender bag with a lateral non-woven filter for all microbiological analyses. The filtration is instantaneous...
UOM: 1 * 500 Items
Toimittaja: INTERSCIENCE
Kuvaus: These lateral filter bags are with non-woven filter that are ideal for the homogenisation and automatic filtration of the samples.
Toimittaja: Seward (FermionX)
Kuvaus: Stomacher® bags are all manufactured from virgin polymer granule extruded into a tube. The only seal is at the base. All bags are batch tested and in-...
Toimittaja: Seward (FermionX)
Kuvaus: Blender-pussit, Simplettes®, Simplettes® (250 mm), Pakkaus: 1000 in 20 (sachets of 50)
Toimittaja: Grade Products
Kuvaus: Laadukasta polymeeriseosta, soveltuu kaikkiin elintarvikelaboratorioiden näytesekoittimiin.
Tuoteluettelon nro: (DELT15005)
Toimittaja: DELTALAB
Kuvaus: These are sterile bags having a full size filter dividing them into two identical pouches, in which sample is inserted into one compartment. After sam...
UOM: 1 * 500 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom