Lab-blender-pussit, Grade
Toimittaja: Grade
432-0003EA 244 EUR
432-0003 432-0002 432-0005 432-0499 432-0004 432-0001 432-0000
Lab-blender-pussit, Grade
Pussit ja sulkijat Blender-pussit
Laadukasta polymeeriseosta, soveltuu kaikkiin elintarvikelaboratorioiden näytesekoittimiin.
  • Alue näytteiden tunnistusta helpottavia merkintöjä varten, soveltuu myös viivakoodin paikaksi
Sterilointi 15 - 40 kGy.
The Lab 400 Blender Bag is manufactured from a 21st century polymer which gives the bag the same strength as a Standard 400 bag, whilst being over 20% thinner. It is ideal for high sampling food testing laboratories.