  • Kriteerit
    • In Stock (4)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "kaasupussit"
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/72/18945272.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  Saint-Gobain
Kuvaus:   Gas Bag, Chemware®, Kaasunäytepussi, Tilavuus: 1,2 l, Pakkaus: 1 bag/pack, Materiaali: FEP, L×P: 152,4×254 mm
Toimittaja:  Saint-Gobain
Kuvaus:   Gas Bag, Chemware®, Kaasu-/nestenäytepussi, Tilavuus: 8,1 l, Pakkaus: 10 bags/pack, Materiaali: PVF, L×P: 381,0×381,0 mm
Toimittaja:  Saint-Gobain
Kuvaus:   Rubber sampling bags for gas with tube and ebonit tap.
Toimittaja:  DEUTSCH & NEUMANN
Kuvaus:   Natural rubber, transparent (Orsat bladders) or PVC, soft, red-brown (inflation bulb)
Tuoteluettelon nro: (REST22952)
Toimittaja:  Restek
Kuvaus:   Sampling bags are cost-effective air sampling device for high level VOC and permanent gases. It features a PP combo valve with hose connection to fit ...
UOM:  1 * 5 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 5  / 5