  • Kriteerit
    • In Stock (117)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "Näytepussit"
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/60/18989760.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"44"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   LDPE-pussit on valmistettu ja pakattu steriileissä olosuhteissa
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Sample bag, VWR®, Materiaali: LDPE, P×L: 120×170 mm, Ei steriili, Kirjoituskenttä
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   PE bags, transparent. These sterile sampling bags provide a secure, contaminant-free pliant container that ensures dependable analysis results. Econom...
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Näytepussit, ECO, Transport bag ECO, with biohazard symbol, with fast-zip closure and a pocket for documents, Materiaali: PE, P×L: 150×230 mm, Ei steriili, No
UOM:  1 * 1.000 Items
Toimittaja:  COVERIS
Kuvaus:   Sinetöidyt Intervoid®-postituspussit on suunniteltu näytteiden tai luottamuksellisten tietojen lähettämiseen postin tai kuljetuspalvelun kautta. Posti...
Toimittaja:  COVERIS
Kuvaus:   Intervoid®Sterile on näytepussi, jossa yhdistyvät laadukkaan sinetöinnin tuoman turvallisuus ja seurantatekniikka. Pussit on steriloitu 10−6
Toimittaja:  COVERIS
Kuvaus:   The Intervoid® secure sampling bags are designed to protect and transport mainly critical samples ; they combine the highest levels of tamp...
Toimittaja:  B. Braun Melsungen AG
Kuvaus:   Urinocol® urine bags are PVC-free with protective film for better peeling and attachment by dividing the film possible and is latex-free with better a...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 44
  1  2  3  4  5  6  Seuraava