Kuumasaumatut sterilointipussit
Toimittaja: Südpack Medical
129-1431EA 98.4 EUR
129-1431 129-1407 129-1404 129-1438 129-1427 300-0233 300-0234
Kuumasaumatut sterilointipussit
Pussit ja sulkijat Sterilointipussit
Kuumasaumatut sterilointipussit, toinen puoli paperia (60 g/m²) ja toinen puoli PET/PP muovia.
  • Kaksi sterilointi-indikaattoria autoklaavia ja etyleenioksidia varten
  • Kuumasaumattu
  • Saatavana eri kokoja