Pussit ja pussirullat sterilointiin
Toimittaja: Südpack Medical
129-1420EA 386 EUR
129-1420 129-1421 129-1419 129-1402 129-1403 129-1433 129-1400 129-1401
Pussit ja pussirullat sterilointiin
Pussit ja sulkijat Sterilointipussit
Polyamidipussit kaikkiin kuumailmalla tapahtuviin sterilointisovelluksiin. Valmistettu kahdesta valmiiksi yhdistetystä muovikalvosta. Mukana sterilointi-indikaattori.
  • Ei erotettavissa
  • Saatavissa eri kokoisia versioita