Hait: Säilytyspussit
31  results were found
SearchResultCount:"31"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: 3D cubic bags can fit in existing support containers. These support containers are available in either High Density Polyethylene (HDPE) and Polypropel...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: VWR® slider zip bags, in LDPE, transparent, with blue slider. For the packing and storage of goods.
Tarjous
Toimittaja: DESCO
Kuvaus: This aluminised moisture barrier bag is designed to provide packaging for ESD and moisture sensitive items, both inside and outside an ESD protected a...
Toimittaja: Flexico
Kuvaus: The specific shape of the Doypack® bags allows a good vertical position of the packaging on the shelves. The Paper/PET/CPP laminate provides a good ba...
New Product
Toimittaja: DESCO
Kuvaus: Transparent metal-in static shielding bag provides a static safe environment for ESD sensitive electronic devices (ESDS).
Toimittaja: DESCO
Kuvaus: Säilytyspussit, Metal-In shielding bubble bags with 50 mm flap, Mitat: 355×455 mm
Tuoteluettelon nro: (BRDY065780)
Toimittaja: Brady
Kuvaus: Lockout bag made of rugged canvas with drawstrings.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (DESCPCL1001115)
Toimittaja: DESCO
Kuvaus: Metal-In static shielding bags are manufactured from a polyester, metal, polyethylene laminate. ESD safe packaging designed for use in cleanroom areas...
UOM: 1 * 100 Items
Tuoteluettelon nro: (MINIITM080303)
Toimittaja: Flexico
Kuvaus: Zip seal bags designed for food contact.
UOM: 1 * 500 Items
New Product
Toimittaja: Brady
Kuvaus: These Lockout visit bag has several pockets to store and smoothly retrieve any lockout/tagout product.
Toimittaja: BÜRKLE
Kuvaus: Bags with the patented zipper are for ideal for storing, collecting, protecting and shipping of specimens, samples and sales products.
Toimittaja: NEW PIG
Kuvaus: These bags are designe to protect, store and transport portable containment pools of different sizes.
Toimittaja: Nitritex
Kuvaus: Manufactured in a cleanroom environment from ultra-clean low-density polythene. Because the material is free of additives, there is no contamination f...
Toimittaja: DELTA T
Kuvaus: BlueLine Bags are economical and durable. Its insulating property ensures the maintainance of constant internal temperature and protects the samples a...
Toimittaja: DELTA T
Kuvaus: SilverBags are the economical solution to the problem of short-term insulated transport of TempShells. The SilverBag range is made from tough nylon co...
Tuoteluettelon nro: (DAKL460698)
Toimittaja: DAKLAPACK
Kuvaus: Semi transparent PE bubble foil safety bag with closure type-destructive tape.
UOM: 1 * 100 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 31
no targeter for Bottom