  • Kriteerit
    • In Stock (97)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "jaetepussit-saekit"
https://fi-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/00/09/18990009.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"48"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Waste disposal bag, Materiaali: PP, Autokalvoitava: +, Biovaara: +, P×L: 965×1220 mm
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Waste disposal bag, Autoklavoitavat pussit, kirkas, Biohazard-varoitusmerkintä, Tilavuus: 14 l, Autokalvoitava: +, Biovaara: +, P×L: 610×420 mm
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Waste disposal bag, Tilavuus: 12 l, Materiaali: PP, Autokalvoitava: +, Biovaara: +, P×L: 610×305 mm
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Waste disposal bag, Autoclavable bags, resistant to 134 °C , 'Sterilbag' type 60, Materiaali: Muovi, Autokalvoitava: +, Biovaara: +, P×L: 600×700 mm
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Waste disposal bag, Oranssi, jossa lämpötilan osoitin, Tilavuus: 27 l, Materiaali: PP, Autokalvoitava: +, Biovaara: +, P×L: 610×483 mm
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Ideal for processing biohazardous materials that require autoclaving prior to disposal. Available with or without temperature indicator. High integrit...
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Tukevia pusseja, jotka sopivat hyvin sellaisen biologisesti vaarallisen jätteen hävittämiseen, joka täytyy autoklavoida ensin.
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Waste disposal bag, Tilavuus: 80 l, Materiaali: PP, Autokalvoitava: +, Biovaara: -, P×L: 889×635 mm
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 48
  1  2  3  4  5  6  Seuraava