Biovaarapussien pidikkeet, Clavies®
Toimittaja: Bel-Art Products
Clavies®
129-1012EA 174 EUR
129-1012 BELAF131920102 129-1026 129-1027
Biovaarapussien pidikkeet, Clavies®
Koeputkitelineet Pussitelineet
Biovaarajätepussien pitämiseksi auki ja valmiina käyttöön.
  • Kehys ruostumattomasta teräslangasta
  • Pohja oranssia PP:tä, toimii vuotoalustana
  • Voidaan autoklavoida 121 °C:ssa steriiliyden ylläpitämiseksi
Toimitustiedot: Toimitetaan kokoamattomina.