Itsesulkeutuvat pussit, joissa on indikaattori
Toimittaja: Südpack Medical
129-0278EA 129 EUR
129-0278 129-0289
Itsesulkeutuvat pussit, joissa on indikaattori
Pussit ja sulkijat Sterilointipussit
Itsesulkeutuvissa pusseissa on irroitettavat indikaattorit. Pussien toisella puolella paperisuojus (60 g/m²) ja toisella puolella läpinäkyvä PET/PP-suojus.
  • Sterilointi-indikaattori vaihtaa väriä autoklavoinnin aikana
  • Itsesulkeutuva