VWR®, Biohazard-pussit
Toimittaja: VWR
VWR®
129-0032EA 237 EUR
129-0032 129-1561 129-1562 129-0030 129-1560 129-0031 VWRU14220-082 VWRU14220-084 VWRU14220-086 VWRU14221-996 VWRU14220-088 VWRU14221-994
VWR®, Biohazard-pussit
Pussit ja sulkijat Jätepussit, -säkit
Tukevat pussit sopivat erinomaisesti biologisesti vahingollisten aineiden hävittämiseen, kun aineet on ensin autoklavoitava. PP, 30 µm:n paksuinen, punainen, Biohazard-leima.
  • Voidaan autoklavoida enintään 135 °C:ssa
  • Lämpötilan osoittava teksti on ennen autoklavoimista valkoinen ja muuttuu sitten mustaksi
  • 'Contents Have Been Autoclaved' ilmoittaa onnistuneesta autoklavoinnista
  • Pussi on helppo tunnistaa hohtavan punaisesta väristä. Lisäksi siinä on hyvin erottuva Biohazard-leima ja sitä vastaava varoitusmerkki
These bags are DOT approved.