VWR®, Pussit, vaarattomalle jätteelle
Toimittaja: VWR
VWR®
129-0023EA 335 EUR
129-0023 129-0021 129-0022 129-1573 129-0020
VWR®, Pussit, vaarattomalle jätteelle
Pussit ja sulkijat Jätepussit, -säkit
Tukevat pussit sopivat erinomaisesti sellaisten vaarattomien jätteiden hävittämiseen, jotka on ensin autoklavoitava.
PP, 50 µm, paksuseinäinen, läpinäkyvä, merkintäalue.
  • Voidaan autoklavoida enintään 121 °C:ssa
  • Kestää hyvin repeytymistä ja iskuja
  • Erikoissulatetut saumat vähentävät vuotojen riskiä
Sertifikaatit: Pussit täyttävät 165 g:n pistotarkistuksen standardin ASTM D1709-98 vaatimukset.