VWR®, Autoklavoitavat pussit
Toimittaja: VWR
VWR®
129-1156EA 180 EUR
129-1156 129-1154 129-1572 129-1155 129-1570 129-1153 129-1571 129-0018 129-0019
VWR®, Autoklavoitavat pussit
Pussit ja sulkijat Jätepussit, -säkit
Tukevat, lämmönkestävät pussit. Soveltuvat hyvin vaarallisen jätteen hävittämiseen, joka on ensin autoklavoitava. Voidaan käyttää myös muiden tuotteiden autoklavoimiseen. Tiivistyslangat toimitetaan mukana. PP, 37,5 µm paksu, läpinäkyvä, ei merkintää.
  • Voidaan autoklavoida enintään 135 °C:ssa
  • Kestää hyvin repeytymistä ja iskuja