VWR®, Biohazard-pussit, PP
Toimittaja: VWR
VWR®
129-1552EA 153 EUR
VWRU14220-030 VWRU14220-032 129-1552 129-0034 129-0035 VWRU14220-026 129-1553 129-1550 VWRU14220-028 129-1551 129-0033 129-1558 129-1559 129-1556 129-0038 129-1557 129-1554 129-0036 129-1555 129-0037
VWR®, Biohazard-pussit, PP
Pussit ja sulkijat Jätepussit, -säkit
Tukevia pusseja, jotka sopivat hyvin sellaisen biologisesti vaarallisen jätteen hävittämiseen, joka täytyy autoklavoida ensin. PP, 50 µm paksu.
  • Kaikki pussit voidaan autoklavoida enintään 135 °C:ssa
  • Saatavilla lämpötilanilmaisimella varustettuna tai ilman
  • Käytettävä lämpötila näkyy valkoisella tekstillä ennen autoklavointia, sitten mustana. Teksti 'Contents Have Been Autoclaved' ilmaisee onnistuneen autoklavoinnin
  • Pussi on helppo tunnistaa hohtavan punaisesta väristä. Lisäksi siinä on hyvin erottuva Biohazard-leima ja sitä vastaava varoitusmerkki
Bags are formulated to withstand stress at the side seams and are strong enough to hold items in the laboratory.
Sertifikaatit: Pussit täyttävät 480 g:n vetolujuuden tarkistuksen vaatimukset standardin ASTM 299-94A mukaisesti.