VWR®, Biohazard-pussit
Toimittaja: VWR
VWR®
129-1563EA 818 EUR
129-1563 129-0041 129-0040 129-0039
VWR®, Biohazard-pussit
Pussit ja sulkijat Jätepussit, -säkit
Tukevia pusseja, jotka sopivat hyvin sellaisen biologisesti vaarallisen jätteen hävittämiseen, joka täytyy autoklavoida ensin. Tuote toimitetaan sulkulangoilla varustettuna.
HDPE, 100 µm paksu, punainen, biovaaramerkintä.
  • Voidaan autoklavoida enintään 121 °C:ssa
  • Kestää hyvin repeytymistä ja iskuja
  • Kirkas punainen helpottaa tunnistamista, hyvin näkyvä biovaaramerkintä ja asianmukainen varoitusmerkki