Korit, autoklavointikorit, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
489-2152EA 62.2 EUR
489-2152 489-2151 489-2150
Korit, autoklavointikorit, Nalgene®
Korit Autoklavointikorit
Polypropeenia.
  • Sileä pinta ei naarmuta muovia tai lasia
  • Antaa ilman kiertää tuuletuksen ja kuivauksen aikana
  • Saatavana kolme eri kokoa
  • Voi säilyttää sisäkkäin pinottuina
Autoklavoitavat korit on tarkoitettu laboratoriotarvikkeiden säilyttämiseen autoklavoinnin ja pesun aikana.
Väri: valkoinen