Hait: Korit, lanka
25  results were found
SearchResultCount:"25"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These wire baskets are made from rust-proof, electrolytically polished stainless steel.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These wire baskets are made from rust-proof, electrolytically polished stainless steel.
Tuoteluettelon nro: (216-2254)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: This wire basket is made from rust-proof, electrolytically polished stainless steel.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: BOCHEM
Kuvaus: These stainless steel baskets are designed for transporting, storing, cleaning and sterilising laboratory utensils.
Tuoteluettelon nro: (BOCH10120)
Toimittaja: BOCHEM
Kuvaus: These rectangular stainless steel baskets are designed for transporting, storing, cleaning and sterilising laboratory utensils.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (142-0013)
Toimittaja: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Kuvaus: Kori, lanka
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Kuvaus: Immersion baskets, Hostalen basket, for S 15, S 15/H, pyöreä, L×S×K: 95×95×57 mm
Toimittaja: BOCHEM
Kuvaus: Ruostumaton teräs.
Toimittaja: BOCHEM
Kuvaus: Stainless steel 18/10.
Toimittaja: HUPFER METALLWERKE
Kuvaus: These fine mesh baskets, made of stainless steel, electropolished, are designed to keep small parts and accessories.
Toimittaja: RSG
Kuvaus: These electropolished wire baskets are made of stainless steel ¹⁸/₁₀.
Toimittaja: RSG
Kuvaus: Made from stainless steel 1.4301.
Toimittaja: HUPFER METALLWERKE
Kuvaus: Ruostumaton teräs.
Tarjous
Toimittaja: HUPFER METALLWERKE
Kuvaus: Ruostumaton teräs.
Tuoteluettelon nro: (HUPF8600029)
Toimittaja: HUPFER METALLWERKE
Kuvaus: These wire waste paper baskets are manufactured from high-quality stainless steel, free-standing or hangable.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (216-7470)
Toimittaja: HUPFER METALLWERKE
Kuvaus: Stainless steel, electrolytically polished.
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 25
no targeter for Bottom