Hait: Paristot
VWR:ltä voit hankkia laboratoriossa tarvittavat paristot sekä latauslaitteet. Valittavana on sekä yleiskäyttöön tarkoitettu hiili-sinkki- ja alkaalinen paristo, hopeaoksidia sisältävät nappiparisto kelloihin ja elektronisiin välineihin sekä uudelleen ladattava  NiMH-paristo ja pitkäkestoinen, nopeasti latautuva Litiumparisto. Saatavana useita kokoja ja pakkausvaihtoehtoja.
VWR:ltä voit hankkia laboratoriossa tarvittavat paristot sekä latauslaitteet. Valittavana on sekä yleiskäyttöön tarkoitettu hiili-sinkki- ja alkaalinen paristo, hopeaoksidia sisältävät nappiparisto kelloihin ja elektronisiin välineihin sekä uudelleen ladattava NiMH-paristo ja pitkäkestoinen, nopeasti latautuva Litiumparisto. Saatavana useita kokoja ja pakkausvaihtoehtoja.
25  results were found
SearchResultCount:"25"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (611-8684)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Eco friendly battery pack to replace lead-acid batteries which are now restricted/prohibited for transportation.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (630-1637)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Solar charger with polymer lithium-ion battery.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (111-2548)
Toimittaja: 3M
Kuvaus: The fast-charging, intrinsically safe Versaflo™ lithium-ion battery TR 830 is intended for use with the 3M™ Versaflo™ TR 800 series PAPR system.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: VARTA GERAETEBATTERIE
Kuvaus: Battery, Lithium batteries, Micro AAA, Jännite: 1,5 V, Halk. × K: 10,5×44,5 mm
Toimittaja: VARTA GERAETEBATTERIE
Kuvaus: Pitkäikäiset paristot kameroihin ja kelloihin.
Toimittaja: VARTA GERAETEBATTERIE
Kuvaus: Battery, Tuotteelle: General use, Longlife alkaline battery, Mignon AA/LR6
Toimittaja: VARTA GERAETEBATTERIE
Kuvaus: Suuri varaus ja pitkä käyttöaika latauskertaa kohti. Ei tarvitse omaa erikoislaturia.
Toimittaja: VARTA GERAETEBATTERIE
Kuvaus: Pitkäikäiset paristot. Käyttö sähkölaitteissa, laskimissa, kameroissa jne.
Tuoteluettelon nro: (MMMATR-644E)
Toimittaja: 3M
Kuvaus: The Versaflo™ Battery Charger Kit TR-644E is a four-station battery charger designed for use with all batteries from the Versaflo™ Powered Air Turbo T...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Testo
Kuvaus: Paristot, Tuotteelle: Testo 330, USB-liitäntäkaapeli 175/176:lle
Tuoteluettelon nro: (111-2549)
Toimittaja: 3M
Kuvaus: The Versaflo™ Battery Charger Kit TR-641E is a single-station battery charger which consists of a TR-640 charging cradle, power supply, and lead. It's...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (139-2271)
Toimittaja: VARTA GERAETEBATTERIE
Kuvaus: Nickel Hydride (NiMH), AA/HR6 1,2 V. These batteries are compatible with a wide range of cordless phones including Alcatel, Ascom, Audioline, Binatone...
UOM: 1 * 2 Items
Tuoteluettelon nro: (111-2369)
Toimittaja: 3M
Kuvaus: Intelligent charger that cuts off the charging process when battery is fully charged. For use with the Jupiter™ powered air respirator battery pack.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: VARTA GERAETEBATTERIE
Kuvaus: Paristot, Button cell AG10, LR54/L1130, Jännite: 1,5 V
Tuoteluettelon nro: (MMMATR-632)
Toimittaja: 3M
Kuvaus: The Versaflo™ High Capacity Battery TR-632 is a rechargeable lithium-ion battery designed for use with the Versaflo™ Powered Air Turbo TR-600 Series.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (700-0420)
Toimittaja: EPPENDORF
Kuvaus: Paristot, Lithium battery for Xplorer® and Xplorer® plus
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 25
no targeter for Bottom