VWR®, Dekantteri, matala malli
Toimittaja: VWR
VWR®
213-1624EA 23.6 EUR
213-1624 222-1645 213-1725 213-1726 213-1642 219-1644 216-1643 213-1621 213-1622 213-1623
VWR®, Dekantteri, matala malli
Dekantterit
PP, erittäin läpinäkyvä.
  • Hyvä kemikaalien kestävyys
  • Lämmönkestävyys enintään +121 °C 20 minuutin ajan, pidempiaikainen yhtäjaksoinen kuumuus enintään +100 °C
  • Tasainen pinta on helppo ja nopea puhdistaa
Soveltuvat hyvin laboratorion rutiinitöihin. Kaatonokka ja selkeä sininen tilavuus asteikko.
Sertifikaatit: ISO 7056