Dekantteri, matala malli
Toimittaja: Kartell
Kartell
213-0191EA 27.76 EUR
213-0191 213-0190 213-0185 213-0184 213-0183 213-0189 213-0188 213-0187 213-0186
Dekantteri, matala malli
Dekantterit
PMP (TPX), kirkas.
  • Hyvä kemikaalien kestävyys
  • Lämmönkestävyys enintään 150 °C (hetkittäin lämpötila saa nousta 170 °C:een), voidaan autoklavoida
  • Tasainen pinta on helppo ja nopea puhdistaa
Soveltuvat hyvin laboratorion rutiinitöihin. Kaatonokka ja selkeä tilavuusasteikko (kohokuvio).
Sertifikaatit: ISO 7056