Dekantteri, matala malli
Toimittaja: Vitlab
213-1716EA 16.1 EUR
213-1716 213-1706 213-1718 213-1708 213-1712 213-1702 213-1713 213-1715 213-1704 213-1709 213-1720 213-1710 213-1711
Dekantteri, matala malli
Dekantterit
PP, erittäin hyvin läpinäkyvä.
  • Hyvä kemikaalien kestävyys
  • Lämmönkestävyys enintään 121 °C 20 minuutin ajan, pidempiaikainen yhtäjaksoinen kuumuus enintään 100 °C
  • Tasainen pinta on helppo ja nopea puhdistaa
Soveltuvat hyvin laboratorion rutiinitöihin. Kaatonokka ja erittäin selkeä, sininen asteikko.
Food-safe products acc. to EC Directive No. 10/2011.
Sertifikaatit: ISO 7056 - 10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml in addition to ISO 7056)