VWR®, Dekantterit, matala malli
Toimittaja: VWR
VWR®
213-0239EA 34.5 EUR
213-0239 213-0238 213-0240 213-0270 213-0244 213-0233 213-0243 213-0242 213-0274 213-0241 213-0237 213-0236 213-0235 213-0234
VWR®, Dekantterit, matala malli
Dekantterit
PTFE, kaatonokka.
  • Excellent chemical resistance
  • Temperature resistant from –200 to +280 °C
  • Flat bottom for good heat transfer, for example when used on regulated hotplates
Paksut seinämät, vahvistettu nokka ja kontaminoitumista estävä, erittäin sileä sisäpinta. Tarttumaton pinta. Kaasujen läpäisevyys minimaalinen.