VWR®, Dekantteri, lasia, korkea malli
Toimittaja: VWR
VWR®
213-1172EA 97 EUR
213-1172 213-1173 213-0470 213-1174 213-1175 213-1170 213-1171 213-1169 213-1176 213-1178
VWR®, Dekantteri, lasia, korkea malli
Dekantterit
Borosilikaattilasia (3.3), kaatonokka.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
  • Voidaan autoklavoida
  • Tilavuusasteikko ja alue omia merkintöjä varten
Edullinen vaihtoehto moniin laboratoriosovelluksiin.
Sertifikaatit: DIN 12331 ja ISO 3819