Dekantteri, dekantterikuppi, kertakäyttöinen
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR®
611-1366EA 81.7 EUR
611-1366 611-1364 611-1363 611-1365 VWRU13915-985 611-1368 611-1367
Dekantteri, dekantterikuppi, kertakäyttöinen
Dekantterit
PS.
  • Sopii monenlaisiin annostelulaitteisiin
  • 5 ja 20 millilitran dekantterit soveltuvat hyvin liekkifotometrianalyyseihin
Edullinen dekantteri kaikenlaisiin sovelluksiin.