Dekantteri, matala malli
Toimittaja: Kartell
Kartell
213-1636EA 14.4 EUR
213-1636 213-1631 213-1632 213-1643 213-1633 213-1644 213-1645 213-1634 213-1641
Dekantteri, matala malli
Dekantterit
PP, erittäin läpinäkyvä.
  • Hyvä kemikaalinkestävyys
  • Kestää enintään +121 °C (20 minuutin ajan), pitkäaikaisessa käytössä +100 °C
  • Tasaiset pinnat on helppo ja nopea puhdistaa
Soveltuvat hyvin laboratorion rutiinitöihin. Kaatonokka ja selkeä sininen tilavuus asteikko.
Sertifikaatit: ISO 7056