Dekantteri, matala malli
Toimittaja: Kartell
Kartell
213-1914EA 13.8 EUR
213-1914 213-1915 213-1916 213-1917 213-1911 213-1912 213-1913 213-1918 213-1919
Dekantteri, matala malli
Dekantterit
PMP (TPX), kirkas.
  • Hyvä kemikaalinkestävyys
  • Lämmönkestävä 150 °C:een asti (lyhytaikaisesti jopa 170° C:een asti), voidaan autoklavoida
  • Tasainen pinta on helppo ja nopea puhdistaa
Soveltuvat hyvin laboratorion rutiinitöihin. Kaatonokka ja erittäin selkeä lukuinen sininen tilavuusasteikko.
  • Hyvä kemikaalinkestävyys
  • Lämmönkestävä 150 °C:een asti (lyhytaikaisesti jopa 170° C:een asti), voidaan autoklavoida
  • Tasainen pinta on helppo ja nopea puhdistaa
Soveltuvat hyvin laboratorion rutiinitöihin. Kaatonokka ja erittäin selkeä lukuinen sininen tilavuusasteikko.
Sertifikaatit: ISO 7056