Dekantteri, pitkät, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
801-3141EA 13.9 EUR
801-3141 213-1190 801-3129 801-3136 215-1012 213-0253 801-3154
Dekantteri, pitkät, DURAN®
Dekantterit
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear, without spout.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
  • Erittäin vähäisen lämpölaajenemisen ansiosta korkea lämpötilan muutoksien kestävyys
Dekantterin kyljessä asteikko ja alue omia merkintöjä varten.
Painettu jäljityskoodi (erätunniste).
Sertifikaatit: ISO 3819