Mittakannu, kahva
Toimittaja: VITLAB
213-3735EA 20.2 EUR
213-3735 213-3725 213-3705 213-3720 213-3715 213-3710 213-3740 213-3730
Mittakannu, kahva
Dekantterit
PP-muovia, erittäin läpinäkyvä.
  • Hyvä kemikaalien kestävyys
  • Lämmönkestävyys enintään 121 °C 20 minuutin ajan, pidempiaikainen yhtäjaksoinen kuumuus enintään 100 °C
  • Tasainen pinta on helppo ja nopea puhdistaa
Soveltuvat erinomaisesti yleiskäyttöön laboratorioissa ja muissa käyttökohteissa. Sininen tilavuusasteikko (kohokuvio).
Turvallinen elintarvikekäyttöön komission asetuksen (EU) N:o 10/2011 mukaisesti