Mittadekantterit, kahva
Toimittaja: Vitlab
213-3748EA 23.5 EUR
213-3748 213-3747 VITL480941 213-3746 213-3745
Mittadekantterit, kahva
Dekantterit
PP, highly translucent.
  • Hyvä kemikaalien kestävyys
  • Lämmönkestävyys enintään 121 °C 20 minuutin ajan, pidempiaikainen yhtäjaksoinen kuumuus enintään 100 °C
  • Tasainen pinta on helppo ja nopea puhdistaa
Ideal for general laboratory use and a wide variety of other applications. With stable handle, spout and easily readable, printed black scale on both sides. Stackable.
Sertifikaatit: Food-safe products acc. to EC Directive No. 10/2011.