VWR®, Measuring Beakers with Handle
Toimittaja: VWR
VWR®
213-3403EA 16.3 EUR
213-3403 213-3402 213-3404 213-3401
VWR®, Measuring Beakers with Handle
Dekantterit
PP, highly translucent.
  • Hyvä kemikaalien kestävyys
  • Lämmönkestävyys enintään +121 °C 20 minuutin ajan, pidempiaikainen yhtäjaksoinen kuumuus enintään +100 °C
  • Tasainen pinta on helppo ja nopea puhdistaa
  • Sininen tilavuusasteikko (kohokuvio) ja kaatonokka
Soveltuvat erinomaisesti yleiskäyttöön laboratorioissa ja muissa käyttökohteissa.
Sertifikaatit: Turvallinen elintarvikekäyttöön komission asetuksen (EU) N:o 10/2011 mukaisesti.