Mittakannu, kahva
Toimittaja: VITLAB
213-1614EA 14.2 EUR
213-1614 213-0263 213-0255 213-0256 213-1613 213-0262 213-1611 213-0257
Mittakannu, kahva
Dekantterit
PP-muovia, erittäin läpinäkyvä.
  • Hyvä kemikaalien kestävyys
  • Lämmönkestävyys enintään 121 °C 20 minuutin ajan, pidempiaikainen yhtäjaksoinen kuumuus enintään 100 °C
  • Tasainen pinta on helppo ja nopea puhdistaa
Soveltuvat erinomaisesti yleiskäyttöön laboratorioissa ja muissa käyttökohteissa. Tilavuusasteikko (kohokuvio) ja kaatonokka.
  • Hyvä kemikaalien kestävyys
  • Lämmönkestävyys enintään 121 °C 20 minuutin ajan, pidempiaikainen yhtäjaksoinen kuumuus enintään 100 °C
  • Tasainen pinta on helppo ja nopea puhdistaa
Soveltuvat erinomaisesti yleiskäyttöön laboratorioissa ja muissa käyttökohteissa. Tilavuusasteikko (kohokuvio) ja kaatonokka.