Hait: Jäteastiat ja -säiliöt
Valikoimaan kuuluu erilaiset roska-astiat ja jätteiden keräys- ja lajitteluastiat:<br />- Poljinroska-astiat, roskakorit, lankakorit ja telineet roskapusseille<br />- Riskijäteastiat terävien, vaarallisten tai infektoituneiden tuotteiden, kuten kanyylien, ruiskujen, skalpelliterien yms. keräämiseen, säilyttämiseen ja hävittämiseen<br />- Liiketunnistimella varustetut jäteastiat
Valikoimaan kuuluu erilaiset roska-astiat ja jätteiden keräys- ja lajitteluastiat:
- Poljinroska-astiat, roskakorit, lankakorit ja telineet roskapusseille
- Riskijäteastiat terävien, vaarallisten tai infektoituneiden tuotteiden, kuten kanyylien, ruiskujen, skalpelliterien yms. keräämiseen, säilyttämiseen ja hävittämiseen
- Liiketunnistimella varustetut jäteastiat
74  results were found
SearchResultCount:"74"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Palbam
Kuvaus: Stainless steel 304, electropolished finish.
Toimittaja: Palbam
Kuvaus: This disposal cabinet can be used as a stand-alone unit or in combination with the dispenser unit (connecting frame required).
Toimittaja: Hospidex
Kuvaus: Made from 30% recycled plastic. Fully opening lid, with original positioning of hinge.
Toimittaja: Hospidex
Kuvaus: Sharpsafe®, historic pioneer in protecting against the risk of sharps injuries and sustainability in medical waste packaging management, presents the ...
Energy Efficient
Low Manufacturing Impact
Product Transparency and Disclosure
Safer Human and Environmental Health
Sustainable Materials
Waste Reducing
Toimittaja: BOCHEM
Kuvaus: Made from stainless steel 18/10, electro-polished.
Tuoteluettelon nro: (129-2618)
Toimittaja: DESCO
Kuvaus: This conductive waste bin is useful in large ESD protected areas where waste accumulates and cannot be conveniently removed except in bulk.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (HUARSHA-41912430)
Toimittaja: Hospidex
Kuvaus: The Clinisafe® plastic clinical waste containers have been designed to hold clinical, anatomical and laboratory waste.
UOM: 1 * 20 Items
Tuoteluettelon nro: (BOCH11424)
Toimittaja: BOCHEM
Kuvaus: Stainless steel ¹⁸/₁₀ housing.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (119-0283)
Toimittaja: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Kuvaus: The original smoker’s Cease Fire® cigarette butt receptacle’s self-extinguishing design safely collects unsightly cigarette litter and reduces the ris...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Rubbermaid Commercial Products
Kuvaus: BRUTE® square containers with increased capacity are suitable for storage or refuse collection.
Toimittaja: Rubbermaid Commercial Products
Kuvaus: The Configure™ decorative waste containers provide a recycling solution with sleek, smooth surfaces and contoured edges. This recycling system has a m...
Toimittaja: Rubbermaid Commercial Products
Kuvaus: Easy mobility for material handling, general refuse, and bulk waste collection.
Toimittaja: Rubbermaid Commercial Products
Kuvaus: Metal step-on containers safely and hygienically collect waste.
Toimittaja: Rubbermaid Commercial Products
Kuvaus: The Impressions™ Step-On container features a slim profile and small footprint to fit the tightest spaces. Impressions™ Step-on containers are constru...
Toimittaja: Rubbermaid Commercial Products
Kuvaus: Safely collect waste wih touch-free closed lid containers.
Toimittaja: Rubbermaid Commercial Products
Kuvaus: These Rubbermaid Commercial step-on containers provide sanitary waste management.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 74
no targeter for Bottom