  • Kriteerit
    • In Stock (3)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "jaeteastiat"
https://fi-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/41/18374041.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  METRO INTERNATIONAL COMPANY
Kuvaus:   These storage bins are injection molded from polypropylene base resin. They have an open hopper front for easy access to contents and a slot on the ba...
Tuoteluettelon nro: (134-0486)
Toimittaja:  Palbam
Kuvaus:   Disposal cabinet, Ruostumaton teräs, elektrolyyttisesti kiillotettu, L×S×K: 800×430×900 mm
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  asecos
Kuvaus:   These steel and stainless steel containers are suitable for the safe cleaning with flammable liquids.
Toimittaja:  SEMADENI
Kuvaus:   Made of PP.
Toimittaja:  hünersdorff GmbH
Kuvaus:   Made of PS, coloured.
Toimittaja:  hünersdorff GmbH
Kuvaus:   These storage bins are particularly suitable for a wide range of applications in industry and craft.
Toimittaja:  asecos
Kuvaus:   Sheet steel
Toimittaja:  asecos
Kuvaus:   Jäteastia, punainen, PE, Tilavuus: 23 l, Halk. × K: 420×400 mm
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 10
  1  2  Seuraava