  • Kriteerit
    • In Stock (10)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Jätesäiliöt
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/81/18374081.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"45"
  Luettelonäkymä Easy View (new)
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (9.54528.1025)
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   This PE container is used for liquid organic waste, aqueous and contaminated waste, acids and bases.
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  HUART-HOSPIDEX (MSH)
Kuvaus:   Jäteastian, keltainen, PP, Tilavuus: 30 l, L×S×K: 400×300×350 mm
Toimittaja:  JUSTRITE MANUFACTURING CO
Kuvaus:   The original smoker’s Cease Fire® cigarette butt receptacle’s self-extinguishing design safely collects unsightly cigarette litter and reduces the ris...
Toimittaja:  HUART-HOSPIDEX (MSH)
Kuvaus:   The containers are made of pure PP, when burned no pollutants are released.
Toimittaja:  Palbam
Kuvaus:   Stainless steel 304, electropolished finish
Tuoteluettelon nro: (129-3601)
Toimittaja:  Thermo Scientific
Kuvaus:   Jäteastian, Nalgene®, kirkas, PP, Tilavuus: 45 l, Halk. × K: 356×584 mm
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (115-2008)
Toimittaja:  KIMBERLY CLARK
Kuvaus:   These freestanding waste receptacles are made of epoxy coated mild steel which provides durability and resistance. They are practical and convenient s...
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (JUSU05930)
Toimittaja:  JUSTRITE MANUFACTURING CO
Kuvaus:   These leakproof sturdy steel containers with foot-operated and self-closing lid may be used to store contaminated laundry as well as other regulated w...
UOM:  1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 45
  1  2  3  4  5  6  Seuraava 