Hait: Blottauspaperit
Blottauspapereita käytetään Southern blot, Northern blot ja Western blot -analyyseissä sekä paperikromatografiassa sekä yleisissä laboratoriotöissä imupaperina. Puuvillakuiduista valmistetut blottauspaperit eivät vettyessään hajoa ja tarjoavat yhdenmukaisen kapillaari-imun ja proteiinien kulkeutumisen. Blottauspaperit on suunniteltu tarjoamaan paras imukyky siirrostuksissa ja blottauksissa ja ne eivät sisällä lisäaineita. Useimmat blottauspaperit toimivat yleiskäyttöisinä imupapereina, mutta osa on suunniteltu juuri tietyille membraaneille tai kalvoille.
Blottauspapereita käytetään Southern blot, Northern blot ja Western blot -analyyseissä sekä paperikromatografiassa sekä yleisissä laboratoriotöissä imupaperina. Puuvillakuiduista valmistetut blottauspaperit eivät vettyessään hajoa ja tarjoavat yhdenmukaisen kapillaari-imun ja proteiinien kulkeutumisen. Blottauspaperit on suunniteltu tarjoamaan paras imukyky siirrostuksissa ja blottauksissa ja ne eivät sisällä lisäaineita. Useimmat blottauspaperit toimivat yleiskäyttöisinä imupapereina, mutta osa on suunniteltu juuri tietyille membraaneille tai kalvoille.
15  results were found
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Tätä erikoispaksua paperia käytetään blottauskerroksien täydentämiseen. Sileä, tasainen rakenne varmistaa jatkuvan nestesillan puskurista geelin ja si...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Erinomainen peruspaperi proteiinien ja nukleiinihappojen blottauksessa. Muodostaa yhdenmukaisen puskurivirtauksen geelin läpi siirtomembraanille blott...
Toimittaja: Ahlstrom-Munksjö
Kuvaus: Ahlstrom-Munksjö offers a full range of high quality cotton papers with high absorbency – ideal for chromatographic analysis and blotting methods with...
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: These Western blotting filter papers are pre-cut cotton sheets for wet or semi-dry, passive or electrophoretic transfer of proteins from polyacrylamid...
Toimittaja: Sartorius
Kuvaus: Their extremely smooth surface and relatively high thickness provide them with superior absorption properties and uniformity across the entire contact...
Toimittaja: OWL SCIENTIFIC
Kuvaus: Blottauspaperi, Owl™, for semi-dry electroblotting, Puuvilla, levyt, 120×160 mm, Paino: 183 g/m², Paksuus: 0,83 mm
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Filter paper designed specifically for Western blotting.
Toimittaja: Whatman products (Cytiva)
Kuvaus: Tämä yleiskäyttöinen blottauspaperi on tehty puhtaista raaka-aineista. Sen absorboivuus on korkea, ja sitä käytetään geelin kalvotukena. Paksuutensa (...
Toimittaja: Whatman products (Cytiva)
Kuvaus: Puhdasta selluloosaa, joka on valmistettu kokonaan korkealaatuisimmista puuvillalintereista ilman minkäänlaisia lisäaineita.
Tuoteluettelon nro: (631-0866)
Toimittaja: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Kuvaus: Blottauspaperi, Spare for no. 1238, levyt, 200×45 mm
UOM: 1 * 25 Items
Tuoteluettelon nro: (515-8110)
Toimittaja: Whatman products (Cytiva)
Kuvaus: Absorbent paper strips made from cellulose for the removal of excess liquids, e.g., from microscope specimens.
UOM: 1 * 100 Items
Toimittaja: Cytiva
Kuvaus: Blottauspaperi, levyt, 90×105 mm
Toimittaja: Cytiva
Kuvaus: Blottauspaperi, levyt, 210×260 mm
Tuoteluettelon nro: (RPN6101M)
Toimittaja: Cytiva
Kuvaus: Tutkimuslaboratorion blottauspaperi geelielektroforeesikäyttöön molekyylibiologia- ja proteiinitutkimussovelluksissa.
UOM: 1 * 100 Items
Tuoteluettelon nro: (ROTH0048.1)
Toimittaja: Roth Carl
Kuvaus: Blottauspaperi, Whatman 3MM, Selluloosa , levyt, 200×200 mm, Paksuus: 0,34 mm
UOM: 1 * 100 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom