VWR®, Blottauspaperi, luokka 703
Toimittaja: VWR
VWR®
732-0603EA 67.4 EUR
732-0603 732-0605 732-0607 732-0591 732-0593 732-0596
VWR®, Blottauspaperi, luokka 703
Blottauspaperit
Erinomainen peruspaperi proteiinien ja nukleiinihappojen blottauksessa. Muodostaa yhdenmukaisen puskurivirtauksen geelin läpi siirtomembraanille blottauskokoonpanossa. Soveltuu myös geelien poistamiseen laseilta.
  • Valmistettu 100% puuvillakuidusta
  • Tasainen ja sileä
  • Valmistuksessa käytetty ultrapuhdasta vettä
  • Ei sisällä lisäaineita