Selluloosakromatografiapaperit, Whatman™
Toimittaja: Whatman products (Cytiva)
Whatman™
588-3010EA 496 EUR
588-3010 552-0107 552-0106 552-0109 731-2502 731-2501 731-2504 731-2503 552-0114 552-0113 731-2500 552-0112 588-3146 303-0862 588-3148 588-3186 588-3188 588-3189 588-3145 588-3182 516-3476 WHAT30176715 588-0000 588-3113 WHAT3017-8823 588-3114 588-3111 552-0127 588-3112 514-8013 552-0099 588-3190 552-0098 552-0097 588-3191 588-3192 552-0376 552-0375 552-0095 552-0094 552-0092 588-3007 WHAT3030-909 588-3009 588-3003 588-3004 588-3005 588-3006 552-0117 588-3001 WHAT10382514 552-0116 552-0115 588-3002 731-2505 552-0119 552-0121 552-0120 WHAT3002-9159 552-0125 552-0123 552-0122
Selluloosakromatografiapaperit, Whatman™
Suodattimet Suodatinpaperit Chromatography Paper
Whatman chromatography papers are widely used across the world, reflecting their purity, high quality and consistency. They are made from specially selected cotton cellulose and rigorously quality controlled to ensure uniformity within the grade.
  • Pure cellulose produced from the highest quality cotton linters, with no additives, ensures that no contamination will occur during the transfer steps
  • Manufactured and tested specifically for chromatographic techniques to ensure the wicking capability and uniformity of capillary action that is important in obtaining clean and even transfers during blotting
Luokka 1 Chr: Sileä pinta. Hyvä erotuskyky yleisiin analyyttisiin erotuksiin.
Luokka 2 Chr: Hitaampi kuin 1 Chr suuremman erotuskyvyn sovelluksissa. Sileä pinta. Suositellaan erityisesti optiseen tai radiometriseen lukemiseen.
Luokka 3 Chr: Keskivertopaksu paperi. Yleiseen käyttöön keskitason/suurilla liuenneen aineen kuormituksilla. Käytetään usein epäorgaanisten yhdisteiden erotukseen ja elektroforeesiin.
Luokka 3MM Chr: Usein blottauspaperina käytetty 3 mm Chr -paperi soveltuu myös sekä elektroforeesiin että yleiseen kemiaan. Normaalin paksuista paperia käytetään laajalti yleisessä kromatografiassa ja elektroforeesissa.
Luokka 4 Chr: Nopein ohuista papereista. Suositellaan rutiininomaiseen ja/tai toistuvaan kromatografiaan, kun kuormitus on suhteellisen pieni. Sileä pinta. Soveltuu erittäin hyviin tilanteisiin, joissa nopeus on tärkeää eikä erittäin suurta tarkkuutta edellytetä.
Luokka 17 Chr: Erittäin imukykyinen paperi soveltuu suurille kuormituksille. Suositellaan preparatiiviseen paperikromatografiaan ja elektroforeesiin.
Luokka 20 Chr: Tämä laatu tarjoaa ylivoimaisesti parhaan tarkkuuden ja erottaa mahdollisimman hyvin toisiinsa läheisesti liittyvät yhdisteet. Sileä pinta. Suositellaan koostumukseltaan tuntemattomien näytteiden erotukseen, erinomainen tarkkuus pienellä kuormituksella.
Luokka 31ET Chr: Erittäin nopea. Kaikkein suurin virtausnopeus Whatman-sarjan kromatografiapapereista. Paksua paperia, jonka pinta on suhteellisen pehmeä. Pääasiallinen käyttötarkoitus suurten molekyylien elektroforeesi.
Luokka 54 SFC: Ohutta kovetettua paperia, jolla erotus tapahtuu nopeasti ja suhteellisen hyvällä erotuskyvyllä. Suositellaan rutiininomaiseen kromatografiaan. Suuri märkälujuus.
Luokka 2668 Chr: Suhteellisten suurten molekyylien erotukseen elektroforeesilla.
Luokka 2727 Chr: Erittäin suurten ainemäärien erotukseen.