Hait: Punnitusastiat
Punnitusastioita on eri materiaaleista; muovi, posliini, lasi, paperi ja alumiini. Muovi on edullinen ja kestävä vaihtoehto kertakäyttö tarkoituksiin. Pyöreät alumiiniset pannut sopivat kosteusanalysaattorin kanssa käytettäviksi. Punnitusveneet ja laivat ovat joko korkeita lämpötiloja kestävää posliinia tai kirkasta borosilikaattilasia. Suppilomuoto helpottaa näytteen siirtämisessä pienisuisiin pulloihin. Typpivapaat paperiset punnitusalustat sopivat hyvin poltettaviin sovelluksiin.
Punnitusastioita on eri materiaaleista; muovi, posliini, lasi, paperi ja alumiini. Muovi on edullinen ja kestävä vaihtoehto kertakäyttö tarkoituksiin. Pyöreät alumiiniset pannut sopivat kosteusanalysaattorin kanssa käytettäviksi. Punnitusveneet ja laivat ovat joko korkeita lämpötiloja kestävää posliinia tai kirkasta borosilikaattilasia. Suppilomuoto helpottaa näytteen siirtämisessä pienisuisiin pulloihin. Typpivapaat paperiset punnitusalustat sopivat hyvin poltettaviin sovelluksiin.
64  results were found
SearchResultCount:"64"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PS, vinoneliö.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PS, kuusikulmainen.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PS, nelikulmainen.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Alumiini, kevyt mittari.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Porcelain.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Convenient and specific tool for customers who need to weigh liquids on a scale. Deep vessel with sturdy handle designed for convenient handling and p...
New Product
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Alumiinista valmistetut astiat ja pannut.
Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Polystyreenistä.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: VWR® paper weighing boats are a first in eco friendly laboratory consumables.
Sustainable Materials
Sustainable Packaging
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Borosilikaattilasia (3,3).
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These disposable boats are flexible and feature smooth surfaces to provide accurate pour-outs with minimal sample loss. Ideal for applications where t...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Porcelain, glazed.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Alumiini.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Porcelain, glazed, produced according to DIN 12904.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Cahn's style weighing pans compatible with most available analysers and microbalances.
Waste Reducing
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Alumiini.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 64
no targeter for Bottom