Combustion boats
Toimittaja: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
L30/6 L30/7 L30/9
459-2213EA 39.9 EUR
459-2213 459-2214 459-2215
Combustion boats
Punnitusastiat Polttoalustat
Lasitettua posliinia.
  • Päässä rengas tarttumista varten
  • Maksimilämpötila 1 000 °C