VWR®, Punnitusastiat, kertakäyttöiset, antistaattiset
Toimittaja: VWR
VWR®
611-9173EA 170 EUR
VWRU10770-452 VWRU10770-458 VWRU10770-456 611-9173 611-9172 611-9171 611-9174
VWR®, Punnitusastiat, kertakäyttöiset, antistaattiset
Punnitusastiat Punnitusastiat
PS, kuusikulmainen.
  • Tasainen pohja lisää astian vakautta
  • Kaltevien reunojen ansiosta siirto sujuu tarkasti
  • Kestää 70 °C:n lämpötilan
Näytteen annostelu sileäpintaisesta astiasta sujuu tarkasti ja kätevästi. Ei reagoi biologisesti ja kestää laimennetut ja heikot hapot, vesipohjaiset liuokset, alkoholit ja emäkset. Joustava astia taipuu ja muodostaa siten kaatonokan näytteelle.
Pakkaus: These weighing boats are produced and packaged in plastic bags in a cleanroom.