VWR®, Punnitusastiat, kaatonokalliset punnitusastiat
Toimittaja: VWR
VWR®
611-3116EA 162 EUR
611-3116 611-3117 611-3118 611-9165 611-9164 611-9163
VWR®, Punnitusastiat, kaatonokalliset punnitusastiat
Punnitusastiat Punnitusastiat
Polystyreenistä.
  • Tasainen pohja lisää astian vakautta
  • Kestää 70 °C:n lämpötilan
  • Maximise recovery of often very expensive chemicals
  • Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols and bases
Näytteet on helppo annostella kaatonokasta astiaa taivuttamatta. Vahvat, vakaat ja helposti käsiteltävät tasapohjaiset astiat on valmistettu 0,3 mm:n paksuisesta polystyreenistä.
Antistaattiset versiot vähentävät staattisen varauksen muodostumista näytteisiin ja maksimoivat siten punnitusnäytteen saannon siirrettäessä sitä punnitusastiasta.
Pakkaus: These weighing boats are produced and packed in plastic bags in a cleanroom.